Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Achat
Artikelnummer. p-8003436 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für MM 200 Schwingmühle
Für Schwingmühle MM 301
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10771581
Marke: RETSCH 01.462.0008
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Mahlbecher für das trockene, nasse und kryogene Vermahlen kleiner Proben. Retsch™ Achat-Mahlbecher verfügen über einen selbstzentrierenden Mechanismus und eine Schraubverschlusskonstruktion für auslaufsicheres Vermahlen.
  • Schraubverschluss-Mahlbecher
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Für den Gebrauch mit Retsch Mühlen
Spezifikation
Produkttyp Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für MM 200 Schwingmühle
Material Agate