Learn More
RETSCH Handmörser aus Achat
Artikelnummer. 10669121 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
30mL
130mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10669121 10mL 1 Stück
10659501 130mL -
10480022 30mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10669121 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 20.262.0002
Verfügbar ab: 13-11-2026
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 40mm
Außendurchmesser (metrisch) 50mm
Produkttyp Hand-Mörser
Material Achatstein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für das Mahlen, Mischen und Triturieren von mittelharten bis harten Substanzen
Typ Hand-Mörser
Kapazität (metrisch) 10mL