Learn More
RETSCH Handmörser aus Achat
Artikelnummer. p-8003438 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
30mL
130mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10659501
Marke: RETSCH 20.262.0008
Nur noch null auf Lager
Specifications
Kapazität (metrisch) 130mL
Innendurchmesser (metrisch) 110mm
Außendurchmesser (metrisch) 130mm
Produkttyp Hand-Mörser
Material Agate
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für das Mahlen, Mischen und Triturieren von mittelharten bis harten Substanzen
Typ Hand-Mörser