Learn More
RETSCH O-Ring für Achat, gesintertes Aluminiumoxid und Zirkonoxid
Artikelnummer. 10361234 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Planetary Ball Mill PM 400 250 ml-Mahlbecher
Für Planetary Ball Mill PM 400 500 ml-Mahlbecher
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10361234 Für Planetary Ball Mill PM 400 250 ml-Mahlbecher 1 Stück
11944382 Für Planetary Ball Mill PM 400 500 ml-Mahlbecher 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10361234
Marke: RETSCH 22.085.0010
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Planetary Ball Mill PM 400 250 ml-Mahlbecher
Menge 1Each.
Produkttyp O-Ring
Material Achat, Gesintertes Aluminiumoxid und Zirkoniumoxid