Learn More
Agencinox™ Agencinox Mikrospatel aus Edelstahl
Artikelnummer. 11844592
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11844592
Marke: Agencinox™ 1826
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank garantiert vollständiger Ablösung kommt es nicht zu Kontamination oder Ankleben beim Probentransfer. Agencinox™ Mikrospatel aus Edelstahl sind chemisch inert und mit glatten und flachen Oberflächen versehen.
  • Mikrospatel aus Edelstahl
  • Ideal für die meisten Laboranwendungen
Spezifikation
Menge 5 Packungen
Zertifizierung/Konformität CE, ISO
Produkttyp Mikrospatel
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 130 mm