Learn More
Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP
Artikelnummer. 10453438
Encompass
Change view
Click to view available options
Volumen:
5mL
60mL
450mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
10453438 60mL 1 Stück
10136224 5mL 1 Stück
15522534 450mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10453438 Lieferant Beckman Coulter™ Lieferanten-Nr. A63881
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Trusted and recommended reagent for size selection and cleanup steps within a variety of NGS workflows. Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP removes unwanted contaminants from DNA in a variety of applications including PCR, NGS, cloning, and microarrays.
  • SPRI paramagnetic bead-based chemistry
  • Removes contaminants (dNTPs, salts, primers, primer dimers)
  • High recovery of amplicons (>100 bp) ensures that critical data is not lost
  • Trusted and recommended reagent for a variety of NGS workflows
  • Compatible with manual and automated processing
  • Predictable and consistent size selection
  • Manual cleanups using AMPure XP require less than 30 minutes
  • AMPure XP is automated on all Biomek platforms for higher throughput
Spezifikation
Material AMPure XP, Speed Beads (Mag Carboxy)
Inhalt und Lagerung 2-8°C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) Automated 96- or 384-well formats, e.g. Biomek platforms
pH 8.0 to 8.4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), Next-Generation Sequencing (NGS)
Probentyp DNA
Volumen 60mL