missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AGER Antibody (CL10591) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21177V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AGER Monoclonal antibody specifically detects AGER in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| AGER | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| advanced glycosylation end product-specific receptor, RAGE isoform delta, RAGE isoform sRAGE-delta, Receptor for advanced glycosylation end products, receptor for advanced glycosylation end-products | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q15109, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 177 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL10591 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur