Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Aggressiver Klebstoff und hohe Biegsamkeit sind die Markenzeichen dieses Nylongewebe-Etikettenmaterials, das für ein breites Spektrum von Identifizierungsanforderungen entwickelt wurde, von Bedienfeldern bis hin zu Flüssigstickstoff.
Marke: Brady™ 173355
Description
- Das hochbiegsame Material passt sich eng an gekrümmte Oberflächen wie Drähte und Kabel an und haftet gleichzeitig an Edelstahl, strukturiertem ABS, Polypropylen und vielen anderen Materialtypen
- Beständig gegen kalte Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle, Reinigungsmittel und Detergenzien
- Das Etikettenmaterial mit niedrigem Profil haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen oder sogar Materialien mit geringer Oberflächenenergie
- UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
- Hergestellt aus B-499 Nylongewebe
Specifications
| Autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Weiß | |
| Stanzform | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis +90 °C | |
| 0.166 mm | |
| 1,5 in. | |
| 12.7 mm | |
| M7-29-499 |
| Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
| Ohne | |
| Matt | |
| Nylon | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 500 Etiketten | |
| -40 bis +194 °F | |
| 0,0065 in. | |
| 1,5 x 0,5 in. | |
| 0,5 in. | |
| 38,1 mm |