Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Aggressiver Klebstoff und hohe Biegsamkeit sind die Markenzeichen dieses Nylongewebe-Etikettenmaterials, das für ein breites Spektrum von Identifizierungsanforderungen entwickelt wurde, von Bedienfeldern bis hin zu Flüssigstickstoff.
Marke:  Brady™ 174594
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17868974
  • 77.65 € / 750 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2026
Beschreibung
  • Das hochbiegsame Material passt sich eng an gekrümmte Oberflächen wie Drähte und Kabel an und haftet gleichzeitig an Edelstahl, strukturiertem ABS, Polypropylen und vielen anderen Materialtypen
  • Beständig gegen kalte Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle, Reinigungsmittel und Detergenzien
  • Das Etikettenmaterial mit niedrigem Profil haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen oder sogar Materialien mit geringer Oberflächenenergie
  • UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
  • Hergestellt aus B-499 Nylongewebe
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 bis +90 °C
0.166 mm
0,25 in.
38.1 mm
M7-28-499
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Ohne
Matt
Nylon
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
750 Etiketten
-40 bis +194 °F
0,0065 in.
0,25 x 1,5 in.
1,5 in.
6,35 mm