Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Aggressiver Klebstoff und hohe Biegsamkeit sind die Markenzeichen dieses Nylongewebe-Etikettenmaterials, das für ein breites Spektrum von Identifizierungsanforderungen entwickelt wurde, von Bedienfeldern bis hin zu Flüssigstickstoff.
Marke:  Brady™ 174575
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17899034
  • 44.45 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Das hochbiegsame Material passt sich eng an gekrümmte Oberflächen wie Drähte und Kabel an und haftet gleichzeitig an Edelstahl, strukturiertem ABS, Polypropylen und vielen anderen Materialtypen
  • Beständig gegen kalte Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle, Reinigungsmittel und Detergenzien
  • Das Etikettenmaterial mit niedrigem Profil haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen oder sogar Materialien mit geringer Oberflächenenergie
  • UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
  • Hergestellt aus B-499 Nylongewebe
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 bis +90 °C
0.166 mm
2,5 in.
25.4 mm
M7-21-499
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Ohne
Matt
Nylon
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
100 Etiketten
-40 bis +194 °F
0,0065 in.
2,5 x 1 in.
1 in.
63,5 mm