Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Artikelnummer. 17889034
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,2 x 0,5 in.
0,375 x 0,5 in.
0,375 x 1 in.
0,375 x 1,5 in.
0,5 x 0,5 in.
0,5 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,6 x 0,375 in.
0,75 x 1,5 in.
1 x 1 in.
1 x 2 in.
1 x 3 in.
1 x 4 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 3 in.
1,9 x 4 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
5,08 mm
9,53 mm
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
750 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form unitSize
17889034 1,9 x 3 in. M710, BMP71 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17828114 0,2 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 5,08 mm Rechteck 750 Stück
17858204 0,375 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17828974 0,375 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17888194 0,375 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17878224 0,375 x 1,5 in. M710, BMP71 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17868284 0,5 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Quadratisch 500 Stück
17818164 0,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17838174 0,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17868324 0,6 x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 15,24 mm Rechteck 750 Stück
17809104 0,75 x 1,5 in. M710, BMP71 19,05 mm Rechteck 250 Stück
17839164 0,75 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm Rechteck 250 Stück
17888184 1 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
17898724 1 x 2 in. M610, M710, M611, BMP61, BMP71 25,4 mm Rechteck 1000 Stück
17848434 1 x 3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 100 Stück
17811479 1 x 4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 100 Stück
17871499 1,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Quadratisch 250 Stück
17818334 1,9 x 3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17808104 1,9 x 4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17828774 2 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50,8 mm Rechteck 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17889034 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173330
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Thermotransferdrucker bedruckbare, glänzende, permanente Polyesteretiketten sind ideal für den Einsatz in allen kommerziellen und industriellen Anwendungen.
  • Klebstoff mit besonders starker Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte flache Oberflächen, einschließlich Kunststoffe mit geringer Oberflächenspannung
  • Ausgelegt für den Kontakt mit zahlreichen Lösungsmitteln
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 100 °C (-40 °F °bis 212 °F)
  • Hergestellt aus B-422 Polyester-Material
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 1,9 x 3 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm
Höhe (metrisch) 48,26 mm
Alternate Part Number M7-37-422