Learn More
Brady™ Aggressive Klebe-Mehrzwecketiketten Nylon für M610, M611 und BMP61
Artikelnummer. 31910409 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Abmessungen (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
Packungsgröße:
750 Rollen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Packungsgröße
31910409 Weiß 6 x 17 mm 750 Rollen
31910406 Gelb 6 x 17 mm 750 Rollen
31910363 Weiß 6 x 15 mm 750 Rollen
31910402 Gelb 6 x 15 mm 750 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31910409 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 313456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.48 €
    51.91 € / 750 Rollen
    Sparen 3.57 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nylon Stoffetiketten, die ordentlich zu den am häufigsten verwendeten Leistungsschaltern passen
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Brady Authentische Materialien funktionieren nahtlos mit Brady Druckern zusammen für eine verbesserte Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie bessere Leistung und Zuverlässigkeit
  • Zum Drucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich
  • Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 oder M6-R6210 für die M610/BMP61/M611-Etikettendrucker
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-akzeptiert, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) nur für Weiß
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Nylon Tuch
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, elektrische Kennzeichnung, allgemeine Identifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, BMP61
Etiketten pro Zeile 1
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.166 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9.2 mm
Abmessungen (L x B) 6 x 17 mm
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Breite (angloamerikanisch) 0,67 in.
Breite (metrisch) 17 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 26.97 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,24 in.
Höhe (metrisch) 6 mm
Alternate Part Number M6-219-499