Learn More
Brady™ Stark haftende, transparente Mehrzweck-Etiketten aus Polyester
Beschriften Sie Leiterplatten, Bedienfelder und Geräte mit dem transparenten Polyester-Etikettenmaterial B-432, sodass die aufgebrachten Oberflächenfarben um den aufgedruckten Etikettentext herum durchscheinen. Drucken Sie fast überall mit einem Brady™ Handetikettiergerät.
Marke: Brady™ 170874
Beschreibung
- Ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarmodulen
- Hergestellt aus robustem, transparentem Polyester, das beständig gegen Chemikalien, Öl, Wasser und extreme Temperaturen ist.
- Verfügt über einen permanenten Acrylkleber, der sich ideal für glatte und raue Oberflächen eignet.
Spezifikation
| UL-anerkannt; CSA-konform mit den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 | |
| Durchsichtig, Klar | |
| Stanzform | |
| Etikett | |
| Anlagenverfolgung; Barcode-Etikettierung; Bauteil- und Gerätekennzeichnung; Daten- und Telekommunikationskennzeichnung; Elektrokennzeichnung; Allgemeine Kennzeichnung; Inventar- und Prüfkennzeichnung; Lagerkennzeichnung | |
| 100 Etiketten/Kartusche | |
| -40 °C bis 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 1,9 in. | |
| 25.40 mm | |
| 48.26 mm |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Glanz | |
| Polyester | |
| Unsteril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °F bis 212 °F | |
| 0,004 in | |
| 1,9 x 1 in. | |
| 1 in. | |
| 1,9 in | |
| M5-78-432-CL-BK |