Learn More
Brady™ Stark haftende, transparente Mehrzweck-Etiketten aus Polyester
Beschriften Sie Leiterplatten, Bedienfelder und Geräte mit dem transparenten Polyester-Etikettenmaterial B-432, sodass die aufgebrachten Oberflächenfarben um den aufgedruckten Etikettentext herum durchscheinen. Drucken Sie fast überall mit einem Brady™ Handetikettiergerät.
Marke:  Brady™ 170873
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17871769
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarmodulen
  • Hergestellt aus robustem, transparentem Polyester, das beständig gegen Chemikalien, Öl, Wasser und extreme Temperaturen ist.
  • Verfügt über einen permanenten Acrylkleber, der sich ideal für glatte und raue Oberflächen eignet.
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-konform mit den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Durchsichtig, Klar
Ausgestanzt
Etikett
Anlagenverfolgung; Barcode-Etikettierung; Bauteil- und Gerätekennzeichnung; Daten- und Telekommunikationskennzeichnung; Elektrokennzeichnung; Allgemeine Kennzeichnung; Inventar- und Prüfkennzeichnung; Lagerkennzeichnung
280 Etiketten/Kartusche
-40 °C bis 100 °C
0.102 mm
0,5 in.
25.40 mm
12.70 mm
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Polyester
Unsteril
BMP51;BMP53;M511;M510
-40 °F bis 212 °F
0,004 in
0,5 x 1 in.
1 in.
0.5 in
M5-17-432-CL-BK