Learn More
Brady™ Aggressiver Mehrzweckkleber Nylon Flaggenetiketten
Artikelnummer. 17930750 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1,25 x 1,5 in.
2,25 x 1 in.
Packungsgröße:
160 Stück
90 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17930750 2,25 x 1 in. 90 Stück
17851809 1,25 x 1,5 in. 160 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17930750 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 170807
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das B-499 Etikettenmaterial aus Nylongewebe besteht aus robustem und vielseitigem Mehrzweck-Etikettenmaterial. Drucken Sie fast überall mit einem Brady™ tragbarer Etikettendrucker.
  • Ideal zum Beschriften stark gekrümmter Oberflächen wie Drähte und Kabel sowie allgemeiner Laborgeräte, Gerätepanels, Frontplatten und Klemmenblöcke
  • Entwickelt, um extremen Temperaturen, Chemikalien, Fetten, Ölen, Reinigungs- und Waschmitteln standzuhalten.
  • Permanentklebende Etiketten, die auf glatten, rauen und pulverbeschichteten Oberflächen gleichermaßen haften.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-konform; halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815). Zulassungen gelten nur für weißes Material. Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863.
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Nylon Tuch
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauteil- und Gerätekennzeichnung; Elektrische Kennzeichnung; Allgemeine Kennzeichnung; Lagerkennzeichnung; Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 90 Etiketten/Kartusche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.166 mm
Abmessungen (L x B) 2,25 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 2,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Höhe (metrisch) 57.15 mm
Alternate Part Number M4-141-499