Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten mit bester Klebkraft
Codice prodotto. 17891759
Cambia vista
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,75 x 1 in.
0,75 x 0,5 in.
1,25 x 1 in.
1,5 x 1 in.
1 x 0,75 in.
1 x 1 in.
2,5 x 1 in.
2,5 x 1,5 in.
Dimensione della confezione:
110 Stück
180 Stück
200 Stück
260 Stück
340 Stück
360 Stück
80 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Abmessungen (L x B) unitSize
17891759 2,5 x 1,5 in. 80 Stück
17881819 0,75 x 0,5 in. 360 Stück
17831739 0,75 x 1 in. 340 Stück
17821739 1 x 0,75 in. 200 Stück
17881779 1 x 1 in. 260 Stück
17821819 1,25 x 1 in. 200 Stück
17801739 1,5 x 1 in. 180 Stück
17841739 2,5 x 1 in. 110 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolicy
Artikelnummer. 17891759 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170964
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
B-417 Hochhaftende, selbstlaminierende Vinylfolien eignen sich für anspruchsvolle Bedingungen, einschließlich Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Drähte mit kleinem Durchmesser und neuere Drahtummantelungsmaterialien.
  • Zuverlässige, langfristige Haftung an Drähten mit kleinem Durchmesser
  • Haftet auch in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
  • Starke Haftung auf einer Vielzahl von Kabelummantelungsmaterialien, einschließlich Teflon™ , Silikon, geflochtenes und herkömmliches PVC
  • Weißer bedruckbarer Bereich und eine transparente Laminierfolie, die den Druck schützt
  • Ideal für Schaltschränke, elektrische Verteilerkästen, Kabelbäume, Datenkommunikations- und Kabelkennzeichnung
Tekniske data
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt gemäß UL969-Norm für Kennzeichnung und Markierung, wenn bedruckt mit Brady Farbbänder der Serien R4300 und R7950. Für nähere Details siehe UL-Dokumente MH62024. Brady Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie UL-anerkannte B-417-Etiketten benötigen. Brady Verkauft je nach Kundenwunsch sowohl UL-anerkannte B-417-Etiketten als auch nicht zugelassene Etiketten. Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863.
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß, Durchsichtig
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Vinyl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Daten- und Telekommunikationsgeräten; Kennzeichnung von Elektrogeräten; Kennzeichnung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51;BMP53;M511;M510
Menge 80 Etiketten/Kartusche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in
Dicke (metrisch) 0.107 mm
Drahtstärke 6 AWG - 000 AWG
Abmessungen (L x B) 2,5 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 2,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.10 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in
Höhe (metrisch) 63.50 mm
Alternate Part Number M5-116-417
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.