Learn More
ANSELL™ Aggressive Chemikalien, mittelschwere Beanspruchung AlphaTec™ Handschuhe
Artikelnummer. 31980740 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31980740 10 10 Paare
17963532 10 1 Paar
17903572 8 1 Paar
31980738 8 10 Paare
17913542 9 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31980740 Lieferant ANSELL™ Lieferanten-Nr. 55300100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1913.00 €
    1464.35 € / 10 Paare
    Sparen 448.65 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 27-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AlphaTec™ Neopren-RABS- und Isolierhandschuhe bieten eine außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Alkoholen, Ölen, Schmierstoffen und Kohlenwasserstoffen und bieten einen starken physikalischen Schutz vor Abrieb sowie einen guten Schutz vor Schnitten und Stichen.
  • Effektiver Schutz für chemische Umgebungen mittlerer Beanspruchung, der eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmierstoffe und Kohlenwasserstoffe bietet
  • Die mittlere Dicke (20 mil oder 0,51 mm) erhöht die Fingerfertigkeit und verbessert somit die Fähigkeit, Objekte zu handhaben.
  • Ungefüttert, für eine effektive Reinigung
  • Die erhältlichen Port-Größen sind mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|DE ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Kategorie III|UKCA 0321
Chlorinated Nein
Farbe Schwarz
Finger Thickness (English) 20 mil
Finger Thickness (Metric) 0.51 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Neoprenpolymer
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.51 mm
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0.51 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) RABS/Isolatorhandschuhe
Zur Verwendung mit (Geräte) RABS/Isolatorhandschuhe
Grip Design Glatt
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 6 in.
Anschlussgröße (metrisch) 152 mm
Länge (angloamerikanisch) 28 in.
Länge (metrisch) 711 mm