Learn More
BTX™ AgilePulse™ In Vivo Adapter Box
Beschreibung
Zum Anschließen an Elektroporationsgeneratoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, Gentherapie, Proteinverabreichung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AgilePulse Generatoren mit SN AP-4068-ID/AP-5030-IM und älter |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporationszubehör |
| Beschreibung | AgilePulse In vivo-Adapterbox |
| Display | LCD |
| Enthält | Nur Adapterbox |
| Sterilität | Unsteril |
| Anschlusstyp | Bananenkabel |
| Schnittstelle | Digitaler Anwender |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.