Learn More
Agmatin Sulfat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Agmatine is an intermediate in the biosynthesis of the polyamines putrescine and spermine. Agmatine binds with high affinity to α2-adrenergic receptors and imidazoline binding sites and produces blockade of the NMDA-receptor associated cation channels. Agmatine is a competitive inhibitor of nitric oxide synthase activity owing to mimicry of the natural NOS substrate arginine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Agmatin ist ein Zwischenprodukt in der Biosynthese der Polyamine Putrescin und Spermin. Agmatin bindet mit hoher Affinität an α2-adrenerge Rezeptoren und Imidazolinbindungsstellen und produziert die Blockade der NMDA-Rezeptor-assoziierten Kationenkanäle. Agmatin ist ein konkurrenzfähiger Inhibitor der Stickstoffmonoxid-Synthase-Aktivität aufgrund der Nachahmung des natürlichen NOS-Substrats Arginin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, fast unlöslich in Alkohol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Agmatine sulfate |
| Schmelzpunkt | 231°C to 238°C |
| Strukturformel | H2N(CH2)4NHC(=NH)NH2·H2SO4 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 3918807 |
| Merck Index | 14,188 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water, nearly insoluble in alcohol |
| Formelmasse | 228.27 |
| Reinheit (%) | 97% |