Learn More
Agmatinsulfat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Agmatine sulfate salt |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4) |
| Formelmasse | 228.0892 |
| Reinheit (%) | >95% |