Learn More
AGO2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G2H12, Proteintech
Artikelnummer. p-7224481 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17561446 20 μL 20 Mikroliter
17551446 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17561446
Marke: Proteintech 679341IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The AGO2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human AGO2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The AGO2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen AGO2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1G2H12
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27161
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Isotype IgG1