missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agrin Antibody (AGR 131), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18581711 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18581711 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18581711 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB11011069PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Agrin Monoclonal antibody specifically detects Agrin in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Microarray
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Agrin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Microarray
Klassifikation Monoclonal
Klon AGR 131
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias agrin, agrin proteoglycan
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant rat agrin (C-terminal fragment).
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Extracellular Matrix, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 375790
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2 α
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.