missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AHCY Mouse anti-Human, Clone: 1F9B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 66019-1-IG-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
S-adenosylhomocysteine hydrolase (AHCY) catalyzes the reversible hydrolysis of S-adenosylhomocysteine (AdoHcy) to adenosine (Ado) and L-homocysteine (Hcy). Thus, it regulates the intracellular S-adenosylhomocysteine (SAH) concentration thought to be important for transmethylation reactions. Deficiency in this protein is one of the different causes of hypermethioninemia. S-adenosylhomocysteine hydrolase belongs to the adenosylhomocysteinase family.Spezifikation
| AHCY | |
| Monoclonal | |
| 1.3 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P23526 | |
| AHCY | |
| AHCY Fusion Protein Ag18036 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| 1F9B10 | |
| Unconjugated | |
| AHCY | |
| Adenosylhomocysteinase, AdoHcyase, AHCY, S adenosylhomocysteine hydrolase, SAHH | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 191 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur