missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AHCY Mouse anti-Human, Clone: 1F9B10, Proteintech

Artikelnummer. 16807525 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16807525 150 μL 150 Mikroliter
16817525 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16807525

Marke: Proteintech 660191IG150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

S-adenosylhomocysteine hydrolase (AHCY) catalyzes the reversible hydrolysis of S-adenosylhomocysteine (AdoHcy) to adenosine (Ado) and L-homocysteine (Hcy). Thus, it regulates the intracellular S-adenosylhomocysteine (SAH) concentration thought to be important for transmethylation reactions. Deficiency in this protein is one of the different causes of hypermethioninemia. S-adenosylhomocysteine hydrolase belongs to the adenosylhomocysteinase family.

Spezifikation

Antigen AHCY
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1F9B10
Konzentration 1.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen AHCY
Gen-Zugriffsnummer P23526
Gen-Alias Adenosylhomocysteinase, AdoHcyase, AHCY, S adenosylhomocysteine hydrolase, SAHH
Gensymbole AHCY
Wirtsspezies Mouse
Immunogen AHCY Fusion Protein Ag18036
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 191
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.