missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AHCY Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17159053
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17159053 100 μL 100 Mikroliter
17139123 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17159053

Marke: Invitrogen™ PA5111135

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: HPSFVMSNSF TNQVMAQIEL WTHPDKYPVG VHFLPKKLDE AVAEAHLGKL NVKLTKLTEK QAQYLGMSCD GPFKPDHY Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 96%, Mouse - 96%.

S-adenosylhomocysteine hydrolase (AHCY) catalyzes the reversible hydrolysis of S-adenosylhomocysteine (AdoHcy) to adenosine (Ado) and L-homocysteine (Hcy). Thus, it regulates the intracellular S-adenosylhomocysteine (SAH) concentration thought to be important for transmethylation reactions. Deficiency in this protein is one of the different causes of hypermethioninemia. S-adenosylhomocysteine hydrolase belongs to the adenosylhomocysteinase family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AHCY
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen AHCY
Gen-Zugriffsnummer P23526
Gen-Alias AA987153; Acetylation; Adenosylhomocysteinase; adoHcyase; AHCY; AL024110; cb1079; CuBP; D150; dtp; ducttrip; hm:zeh1173; hm:zeh1364; Hydrolase; Liver copper-binding protein; NAD; Polymorphism; S-adenosylhomocysteine hydrolase; S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase; SAHH; wu:fj67b02
Gensymbole AHCY
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein corresonding to Human AHCY. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99354).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 191
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.