Learn More
Novus Biologicals™ AHI1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18388699 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18388699 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18388699 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00054806T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel AHI1
Synonym Abelson helper integration site, Abelson helper integration site 1, Abelson helper integration site 1 protein homolog, AHI-1, contatins SH3 and WD40 domains, dJ71N10.1, DKFZp686J1653, FLJ14023, FLJ20069, JBTS3, jouberin, ORF1
Gensymbol AHI1