missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AHI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 22045-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This gene is apparently required for both cerebellar and cortical development in humans. This gene mutations cause specific forms of Joubert syndrome-related disorders. Joubert syndrome (JS) is a recessively inherited developmental brain disorder with several identified causative chromosomal loci. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.Spezifikation
| AHI1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| AHI1 | |
| AHI 1, AHI1, JBTS3, Jouberin, ORF1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 52906, 54806 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.18 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8K3E5, Q8N157 | |
| Ahi1 | |
| AHI1 Fusion Protein Ag16885 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?