Learn More
AIF-1/Iba1 Antibody (AIF1/8970R), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18694094 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18694094 100 μg 100 Mikrogramm
18601154 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18694094
Marke: Novus Biologicals NBP323777100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
AIF-1/Iba1 Monoclonal antibody specifically detects AIF-1/Iba1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AIF-1/Iba1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon AIF1/8970R
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias AIF-1, allograft inflammatory factor 1, G1, IBA1, IbaI, interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, IRT1, IRT-1, Protein G1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Purified recombinant human AIF-1/Iba1 protein (around aa 1-146) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autoimmune Diseases, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology, Inflammation, Lipid and Metabolism, Microglia Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 199
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG κ