missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIF-1/Iba1 Antibody (CL10936) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30300689 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30300689 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30300689

Marke: Novus Biologicals NBP321185JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AIF-1/Iba1 Monoclonal antibody specifically detects AIF-1/Iba1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AIF-1/Iba1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL10936
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AIF-1, allograft inflammatory factor 1, G1, IBA1, IbaI, interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, IRT1, IRT-1, Protein G1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P55008, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autoimmune Diseases, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology, Inflammation, Lipid and Metabolism, Microglia Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 199
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.