missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
AIF-1/Iba1 Polyclonal specifically detects AIF-1/Iba1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Specifica
Specifica
| Antigen | AIF-1/Iba1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 - 3 ug/ml, Immunohistochemistry 2 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 2 - 4 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:16000 |
| Zusammensetzung | Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | NP_116573.1 |
| Gen-Alias | AIF-1, allograft inflammatory factor 1, G1, IBA1, IbaI, interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, IRT1, IRT-1, Protein G1 |
| Gensymbole | AIF1 |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?