missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
AIF Monoclonal antibody specifically detects AIF in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AIF |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 22000000000 |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | AIFapoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1, COXPD6, MGC111425, PDCD8striatal apoptosis-inducing factor, programmed cell death 8 (apoptosis-inducing factor), Programmed cell death protein 8 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human AIF (98-609aa) purified from E. coli |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?