Learn More
AIF Antibody (3C11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18168317 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18168317 0.1 mL 0.10 Milliliter
18690927 0.025 mL 0.03 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18168317 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250606
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
AIF Monoclonal specifically detects AIF in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AIF
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3C11
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias AIFapoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1, COXPD6, MGC111425, PDCD8striatal apoptosis-inducing factor, programmed cell death 8 (apoptosis-inducing factor), Programmed cell death protein 8
Gensymbole AIFM1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen AIF-His fusion protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9131
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1