Learn More
AIF Antibody (3C11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200072688 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18168317 0.1 mL 0.10 Milliliter
18690927 0.025 mL 0.03 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18168317
Marke: Novus Biologicals NBP250606
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
AIF Monoclonal specifically detects AIF in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AIF
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3C11
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias AIFapoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1, COXPD6, MGC111425, PDCD8striatal apoptosis-inducing factor, programmed cell death 8 (apoptosis-inducing factor), Programmed cell death protein 8
Gensymbole AIFM1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen AIF-His fusion protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9131
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1