missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIPL1, Mouse anti-Human, Clone: 3A3, Abnova™

Artikelnummer. 16115026
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16115026 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16115026

Marke: Abnova H00023746M23.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: MDAALLLNVEGVKKTILHGGTGELPNFITGSRVIFHFRTMKCDEERTVIDDSRQVGQPMHIIIGNMFKLEVWEILLTSMRVHEVAEFWCDTIHTGVYPILS

Spezifikation

Antigen AIPL1
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 3A3
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen aryl hydrocarbon receptor interacting protein-like 1
Gen-Zugriffsnummer NM_014336
Gen-Alias AIPL2/LCA4
Gensymbole AIPL1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen AIPL1 (NP_055151.3, 1 a.a. ∼ 101 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23746
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.