Learn More
Cole-Parmer™ Air Cadet™ Doppelkopf-Membran-Vakuum-/Druckpumpe
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Flussrate:
26 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Doppelkopfpumpe bietet eine höhere Kapazität als die Einzelkopf-Luftkadettenpumpen
- Verwenden Sie die beiden Pumpenköpfe unabhängig voneinander oder schließen Sie sie in Reihe mit 3/8 Zoll ID Tygon™ Vakuumschläuche für bis zu 23 Zoll HG Vakuum
- Die aus Kunststoff gefertigte, umwickelte Membrankonstruktion eignet sich für zahlreiche Vakuum-/Druckanwendungen und reduziert Stress, Verschleiß und Wärmeentwicklung
- Pumpen sind mit Standard 115- oder 230-VAC- oder einem tragbaren 12-VDC-Motor erhältlich
- Standard-Wechselstrommotoren sind wartungsfrei, bürstenlos, mit versiegelten Kugellagern und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- Saugleistung 0.54 CFM
- Leistung: 115 VAC
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 20 Zoll Hg |
| Motortyp | 1/45 hp, TEFC |
| Stromstärke | 0.6 Ampere |
| Enthält | 4 Polyethylen 3/8 NPT(M) x 3/8 Zoll-Schlauchanschlussadapter, Netzkabel und Stecker |
| Abmessungen (L x B x H) | 10.5 X 5 in. |
| Material | Noryl™, FKM, PTFE, Polyethylen |
| Modell | Air Cadet |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 95 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 35 °C |
| Flussrate | 26 l/min |
| Mehr anzeigen |