Learn More
Luftkondensator
Artikelnummer. 15728027
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Luftkondensator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
15728027 Luftkondensator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15728027 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. ML/C2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.59 €
    15.49 € / 1 Stück
    Sparen 3.10 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für Experimente in der organischen Chemie.
  • Entwickelt für Experimente in der organischen Chemie mit Reagenzienmengen im Milligramm-Bereich
Spezifikation
Typ Luftkondensator