Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32370 Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
38
39
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Mikrofaser
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Integriertes Fußbett
- Desinfizierte,
- Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
- Spannbereich mit elastischem Band
- Dekontaminierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 35 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 32370 |