missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2600 Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Genarbtes Leder
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Einlegesohle (Artikel-Nr. 3551)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Genarbtes Leder |
| Größe | 47 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 2600 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur