Learn More
Erlab Air Quality Sensor Halo Sense
Artikelnummer. p-200110083
Change view
Click to view available options
Enthält:
Multisensoren
VOC
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
30245767 VOC 1 Stück
30245754 Multisensoren 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 30245767
Marke: Erlab AS016
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
This connected air quality sensor Halo Sense monitors the air quality in your spaces and tracks the quality of the air you are breathing. If pollution is detected, they immediately alert the user with light and sound signals.
  • Voltage / frequency 110-230 V / 50-60 Hz
  • Energy consumption: 10 W
  • Housing: Lightweight, durable plastic
  • Detection sensor: Semiconductor
  • Weight 1kg - 2.2 lb.
  • Sensitivity levels: 5
  • Particle sensor
  • Equipped with removable turntable to allow installation on: wall, bench, ceiling
  • Voltage output 3.3 VDC: 1 permanent for alarm indicator (3.3V)
  • RJ45 cable Length: 3 m
  • Coverage from 14 to 40m²
  • Communication Interface: Simple communication by LED pulsation system / audible warning (can be disabled)
  • eGuard app: App for remote control and monitoring
  • Network connection
Spezifikation
Nachweisbare Analyten VOCs
Zur Verwendung mit (Geräte) Various Spaces
Produkttyp Air Monitoring System
Reaktionszeit 20 sec. (10 sec. lag time)
Enthält VOC
Spannung 110/230 V