Learn More
Thermo Scientific™ Luftprobenehmer
Artikelnummer. 11493959
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Luftprobenehmer (90mm-Edelstahlkopf einsatzbereit)
Luftprobennehmer (für 90 mm-Aluminiumkopf)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
11493959 Luftprobennehmer (für 90 mm-Aluminiumkopf) 1 Stück
13236219 Luftprobenehmer (90mm-Edelstahlkopf einsatzbereit)
1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493959 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EM0100A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem Luftprobenehmer können Sie die mikrobiologische Luftqualität in kontrollierten pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Umgebungen überwachen.
Überwachen Sie die mikrobiologische Luftqualität in kontrollierten pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Umgebungen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Luftkeimsammler. Dieser robuste, hochspezifizierte Luftkeimsammler nutzt bewährte Impaktionstechnologie für eine zuverlässige Qualitätssicherung und Infektionskontrolle.
Mit dem Luftkeimsammler können Sie Reinraumzuverlässigkeit der nächsten Stufe erreichen.
  • Einfach zu bedienen: Die einfache Tastatur erleichtert die Menünavigation, wobei alle Probeninformationen auf einem alphanumerischen Bildschirm übersichtlich angezeigt werden. Das Gerät ist leicht genug für die Probenahme, kann aber auch auf einem Stativ montiert und entweder am Gerät selbst oder mit einer Infrarot-Fernbedienung (separat erhältlich) gesteuert werden.
  • Flexibel: Der Keimsammler verfügt sowohl über feste als auch benutzerdefinierte Funktionen, die flexible Probenvolumina, verzögerten Start, mehrere Lauf- und Intervallzeitoptionen bieten. Das System lässt sich problemlos vom standardmäßigen 90 mm-Probenkopf auf 55 mm-Abklatschplatten umrüsten. Für unterschiedliche Anwendungen sind verschiedene Zubehörteile erhältlich, darunter Edelstahlköpfe, Stative, Wand-/Bodenplatten und Tragetaschen.
  • Sammlungseffizienz: Validierungsarbeiten gemäß BS EN ISO 14698-1:2003 Anhang B, wie von einem unabhängigen Labor durchgeführt, haben gezeigt, dass der Luftprobenehmer eine physikalische Effizienz von 100 % für Partikel von 0,8 bis 19,0 Mikrometer Größe hat.
  • Datenhandhabung: Jeder Probendurchlauf erzeugt einen eindeutigen Datensatz, der innerhalb der Einheit gespeichert wird (bis zu 98 Datensätze). Der Zugriff auf und das Lesen der Daten erfolgt auf dem alphanumerischen Display oder kann über ein Standard-Druckerkabel ausgedruckt werden. Alternativ kann die Oxoid Air Sampler-Software Daten zur Berichterstellung und Trendanalyse auf einen Computer herunterladen.
  • Kalibrierung: Das Gerät wird mit einem rückführbaren Kalibrierzertifikat geliefert, das zwölf Monate gültig ist. Zwischen den Wechseln des Probenkopfes ist keine zusätzliche Kalibrierung erforderlich. Eine regelmäßige Neukalibrierung ist verfügbar.
  • Service und technischer Support: Das Gerät wird mit einer zwölfmonatigen Herstellergarantie geliefert. Der Hersteller bietet Service, Kalibrierung und umfassenden technischen Support.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Luftprobennehmer (für 90 mm-Aluminiumkopf)
Luftstromrate 100 l/min
Gewicht (metrisch) 1750 g
Bauweise
Probenkopf: Aluminium oder Edelstahl.
Lüfter: Antistatisches Kunststoffharz.
Gehäuse: Polyurethanharz.
Batterie Wiederaufladbarer Ni/MH-Akku (ohne Memory-Effekt).Das Aufladen des Akkus dauert nur 4 Stunden.Nach dem Laden hält der Akku bis zu 7 Stunden.
Enthält Luftprobenahmeeinheit, Batterieladegerät, Traceable Kalibrierbescheinigung, Dokumentationspaket
Stoßgeschwindigkeit < 20 m/s