Learn More
Syngene™ Airclean™ Mikroskop-Schutzscheibe für Anwender
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16522972 Alle ansehen Syngene Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
32 in.
48 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) unitSize
16522972 32 in. 1 Stück
16542972 48 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16522972 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. SYN32OPASE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bedienerschutzgehäuse mit automatischer AirSafe™ Sicherheitssteuerung
  • Kanallose Mikroskopgehäuse bieten eine mit ISO 5 konforme Arbeitsumgebung für die Probenvorbereitung
  • Das Gehäuse des Downflow-Mikroskops sorgt mit UV-Licht für die Bestrahlung zwischen Prozessen für eine saubere Umgebung
  • Der UVTect™ Mikroprozessorcontroller ermöglicht die Bedienung aller Gehäusefunktionen mit einer einzigen Berührung
  • Jedes Gehäuse ist für vielfältige Mikroskopen verwendbar
  • Der Zugangsanschluss ermöglicht einen einfachen Zugang zum Augenstück und zur Anzeigeplattform
  • Die Konfiguration bietet keinen Bedienerschutz
Spezifikation
Produkttyp Laminarströmung
Innentiefe (metrisch) 61 cm
Höhe (metrisch) 101,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 32 in.
Breite (metrisch) 81,28 cm