missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIRE Monoclonal Antibody (TM-724), eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. 17190742
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 μg
2 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Mikrogramm
2 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17190742 10 mg 10 Milligramm
15507606 100 μg 100 Mikrogramm
17180742 2 mg 2 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17190742

Marke: Affymetrix eBioscience 14953495

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

This TM-724 MAb reacts with human Autoimmune Regulator (AIRE). This 58 kDa transcription factor is highly expressed within the perinuclear region of mature medullary thymic epithelial cells (mTECs). AIRE mRNA in the periphery has been observed in the lymph node, fetal liver, and intestines. Furthermore expression has been observed in dendritic cells, epithelial cells and PBMCs. Studies demonstrate that AIRE is involved in thymocyte development, in particular the regulation of tissue-specific antigen expression during negative selection. Other biological functions for AIRE include chemokine expression and antigen presentation. As a result of alternative splicing, three isoforms have been reported. The conditions autoimmune-polyendocrinopathy-candiasis-ectodermal-dystrophy (APECED) and autoimmune polyglandular syndrome type 1 (APS-1) arise from mutations in the human AIRE gene. The TM-724 antibody is predicted to recognize all three isoforms of human AIRE (AIRE-1, AIRE-2, AIRE-3).

AIRE Monoclonal antibody specifically detects AIRE in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AIRE
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon TM-724
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen Aire
Gen-Zugriffsnummer O43918
Gen-Alias AIRE; AIRE protein; AIRE1; APECED; APECED protein; APECED protein homolog; APS1; APSI; autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy protein; Autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy protein homolog; autoimmune regulator; autoimmune regulator (autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy); autoimmune regulator AIRE1a; LOW QUALITY PROTEIN: autoimmune regulator; OTTHUMP00000109529; PGA1
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 10 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 326
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4° C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.