Learn More
Hamilton AirShield
Artikelnummer. 31257782
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Microlab 600 Instrument
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
31257782 Microlab 600 Instrument
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257782 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 6856201
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AirShield Zubehör, das für die Integration mit kompatiblen Laborsystemen entwickelt wurde. Unterstützt kontrollierten Betrieb und Schutz während der Nutzung.
  • Airshield ist ein optionales Zubehör für Microlab 600 Instrumente
  • Erzeugt einen Überdruck-Luftstrom im Inneren der Pumpe
  • Leitet die Luft über kritische Komponenten und aus dem System
  • Hilft, innere Komponenten vor Umweltverschmutzung zu schützen.
Spezifikation
Produkttyp AirShield
Zur Verwendung mit (Geräte) Microlab 600 Instrument