Learn More
Hamilton AirShield Schläuche
Artikelnummer. 31257789
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9.8 ft.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch)
31257789 9.8 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257789 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 9493901
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AirShield Rohre, die für den Einsatz mit kompatiblen Systemen entwickelt wurden. Unterstützt einen effizienten Luftstrom und einen zuverlässigen Betrieb in Laboranlagen.
  • Konzipiert für anspruchsvolle Laborumgebungen, die einen verbesserten Schutz erfordern
  • Der Schnorchel verbindet sich direkt mit der AirShield Umgebung, um saubere Außenluft zu liefern
  • Liefert saubere Luft von außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs
  • Erzeugt einen schützenden Luftstrom um kritische Instrumentenkomponenten
  • Hilft, die Exposition gegenüber Schadstoffen zu verringern und die Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern
Spezifikation
Produkttyp AirShield Schlauchkit
Länge (angloamerikanisch) 9.8 ft.