Learn More
Notrax Airug™ Konstruktion aus mikrozellulärem Vinyl mit Rippenmuster, Grau
Artikelnummer. 17772068
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
91 cm
150 cm
1830 cm
Breite (metrisch):
60 cm
91 cm
122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
17772068 150 cm 91 cm 1 Stück
17742068 91 cm 60 cm 1 Stück
17752058 1830 cm 60 cm 1 Stück
17782058 1830 cm 91 cm 1 Stück
17712068 1830 cm 122 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17772068 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 410S0335GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.28 €
    63.55 € / 1 Stück
    Sparen 14.73 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der grundlegende Arbeitskomfort von Notrax Airug™ ergibt sich aus einer 9,4 mm dicken Arbeitsplattform sowie der Konstruktion mit mikrozellullärem Vinyl, das aus Millionen von Luftblasen besteht.
  • Geripptes Muster verbessert die Traktion
  • Der grundlegende Arbeitskomfort ergibt sich aus einer 94 mm dicken Arbeitsplattform sowie der Konstruktion mit mikrozellullärem Vinyl, das aus Millionen von Luftblasen besteht und grundlegende ergonomische Eigenschaften bietet
  • Alle vier Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Farbe Grau
Länge (angloamerikanisch) 59 in.
Länge (metrisch) 150 cm
Material Mikrozelluläres Vinyl
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 91 cm