Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 10695281 Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H): 442 x 225 x 67/125 mm
Artikelnummer. 10695281
Marke: Miele Professional™ 3830510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einsatz AK 12 zur Aufnahme von diversen Utensilien
geeignet für z. B. Muttermilchpumpen, Bechergläser & Trichter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Einsatz
Modell AK 12 Einsatz 1/2
Zur Verwendung mit (Geräte) Trichter, Becher, Glasbehälter mit weitem Hals, usw.
Tiefe (metrisch) 434 mm
Höhe (metrisch) 122 mm
Breite (metrisch) 224 mm
Menge Je 1