Learn More
AKR1C1/2 Antibody (SR1611), R&D Systems™
Artikelnummer. 18609873 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18609873 50 μg 50 Mikroliter
18655204 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18609873 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32266150ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
AKR1C1/2 Monoclonal specifically detects AKR1C1/2 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AKR1C1/2
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1611
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human AKR1C1/2 (Uniprot #: Q04828, P52895)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus