Learn More
AKR1D1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 23910-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16802525
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The enzyme encoded by this gene is responsible for the catalysis of the 5-beta-reduction of bile acid intermediates and steroid hormones carrying a delta(4)-3-one structure. Deficiency of this enzyme may contribute to hepatic dysfunction.
Spezifikation
Spezifikation
AKR1D1
Polyclonal
Unconjugated
AKR1D1
3o5bred, AKR1D1, CBAS2, SRD5B1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
192242, 208665, 6718
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P31210, P51857, Q8VCX1
AKR1D1
AKR1D1 Fusion Protein Ag21009
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse