missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKT Antibody (0002) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18644314 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18644314 20 μL 20 Mikroliter
18646494 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18644314

Marke: Novus Biologicals NBP32351920ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AKT
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 0002
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:200-1:1000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the residues around Ser308 of Human phospho-AKT.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Signaling, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 207
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.