missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKT Antibody (5C10), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18696591 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18696591 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18696591

Marke: Novus Biologicals NBP28896050ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AKT
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 5C10
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Lyophilized from 1 mL of 2x PBS, PEG, and sucrose
Gen-Alias RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide corresponding to C-terminal human AKT(protein kinase B; PKB) conjugated to KLH.
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Signaling, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 207
Rekonstitution Reconstitute with 1 mL water (15 minutes at room temperature).
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.